341602G
Avanti
L-α-Phosphatidylcholine
40% (Soy), Avanti Polar Lipids
Sinônimo(s):
L-α-Phosphatidylcholine (Soy-40%)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Soy PC (40%), Avanti Research™ - A Croda Brand
Formulário
granular
embalagem
pkg of 1 × 50 g (341602G-50g)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
phospholipids
lipid extracts
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)