870336P
Avanti
Soy PS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
L-α-phosphatidylserine (Soy, 99%) (sodium salt)
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
embalagem
pkg of 2 × 100 mg (870336P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (870336P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (870336P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C40H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(43)51-36(34-49-52(46,47)50-35-37(41)40(44)45)33-48-38(42)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,36-37H,3-10,12,14-16,19-35,41H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t36-,37+;/m1./s1
chave InChI
WPLLCKLCLMRAPV-WHVRKWPVSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3