220201
CHAPS
Molecular Biology Grade
Sinônimo(s):
CHAPS, 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
CHAPS, Molecular Biology Grade,
grau
Molecular Biology
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 2044
zwitterionic
Ensaio
≥98% (NMR)
Formulário
crystalline powder
peso molecular
micellar avg mol wt 6150
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
número de agregação
10
cor
white
CMC
6 - 10 mM
6 mM (20-25°C)
pf
157 °C (315 °F)
temperatura de transição
cloud point >100 °C
solubilidade
water: 1.0 M
atividade externa
DNase, RNase, and Protease, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22?,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
chave InChI
UMCMPZBLKLEWAF-RFCNGIAKSA-N
Descrição geral
Aplicação
Useful for solubilizing membrane proteins and breaking protein-protein interactions. CHAPS′ small micellar molecular weight (6,150) and high critical micelle concentration (6-10 mM) allow it to be removed from samples by dialysis. It is also suitable for protein solubilization for isoelectric focusing and two-dimensional electrophoresis. CHAPS is commonly used for non-denaturing (without urea) IEF and has been shown to give excellent resolution of some subcellular preparations and plant proteins. Concentrations between 2-4% (w/v) are typically used in an IEF gel.
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Ofri, D., et al. 1992. J. Neurochem. 58, 628.
Ransom, R.W., et al. 1992. Biochem. Pharmacol. 43, 1823.
Simonds, W.F., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA77, 4623.
Yannariello-Brown, J., and Weigel, P.H. 1992. Biochemistry31, 576.
Hjelmeland, L.M. 1980. Proc. Natl. Acad. Sci. USA77, 6368.
Simonds, W.F., et al. 1980. Proc. Natl. Acad. Sci. USA77, 4623.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3