19899
CHAPS 100 mM solution
Sinônimo(s):
CHAPS solution
About This Item
Produtos recomendados
descrição
zwitterionic
Nível de qualidade
Formulário
liquid
peso molecular
614.88 g/mol
concentração
100 mM in H2O
técnica(s)
protein quantification: suitable
CMC
8 mM
temperatura de transição
cloud point >100 °C
densidade
1.01 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22?,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
chave InChI
UMCMPZBLKLEWAF-RFCNGIAKSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?