40772
3-(N,N-dimetil miristil amônio) propanossulfonato
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
3-(N,N-Dimetil tetradecil amônio) propanossulfonato, 3-(miristil dimetil amônio) propanossulfonato, N-tetradecil-N,N-dimetil-3-amônio-1-propanossulfonato, Miristil sulfobetaína, SB3-14
About This Item
Produtos recomendados
descrição
zwitterionic
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
peso molecular
micellar avg mol wt 30,200
número de agregação
83
técnica(s)
nucleic acid detection: suitable
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H41NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20(2,3)18-16-19-24(21,22)23/h4-19H2,1-3H3
chave InChI
BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?