C0856
C7BzO
Sinônimo(s):
3-(4-Heptyl)phenyl-3-hydroxypropyl)dimethylammoniopropanesulfonate
About This Item
Produtos recomendados
descrição
zwitterionic
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
solid
peso molecular
399.59 Da (anhydrous)
número de agregação
≤25
técnica(s)
dialysis: suitable
electrophoresis: suitable
protein quantification: suitable
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCc1ccc(cc1)C(O)CC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H37NO4S/c1-4-5-6-7-8-10-19-11-13-20(14-12-19)21(23)15-17-22(2,3)16-9-18-27(24,25)26/h11-14,21,23H,4-10,15-18H2,1-3H3
chave InChI
FUPYROAFYPQUSH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?