T0807
3-(N,N-dimetil miristil amônio) propanossulfonato
≥99% (TLC), BioXtra
Sinônimo(s):
3-(N,N-Dimetil tetradecil amônio) propanossulfonato, 3-(miristil dimetil amônio) propanossulfonato, N-tetradecil-N,N-dimetil-3-amônio-1-propanossulfonato, Miristil sulfobetaína, SB3-14
About This Item
Produtos recomendados
descrição
zwitterionic
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99% (TLC)
peso molecular
micellar avg mol wt 30,200
número de agregação
83
técnica(s)
electrophoresis: suitable
ion chromatography: suitable
Impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.1%
CMC
0.1-0.4 mM (20-25°C)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
aplicação(ões)
detection
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H41NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20(2,3)18-16-19-24(21,22)23/h4-19H2,1-3H3
chave InChI
BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C