15S9
TERGITOL™
Type 15-S-9
Sinônimo(s):
Secondary alcohol ethoxylate
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
tipo
Type 15-S-9
Formulário
liquid
peso molecular
596 g/mol
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
52 ppm
temperatura de transição
cloud point 60 °C
pour point 9 °C
HLB
13.3
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
Tergitol™ 15-S-9 is a linear non-ionic surfactant that is a secondary ethoxylated alcohol. This clear liquid surfactant is compatible with anionic, cationic, and other nonionic surfactants.
Aplicação
- To synthesize thermally stable mesoporous alumina
- To synthesize porous TiO2
- Along with SDS, ethanol and water for continuous phase preparations in electrospray emulsification
- In the synthesis of Lath-like γ-alumina and boehmite nanofibers
Características e benefícios
- Superior detergency
- Rapid dissolution & good rinseability
- Excellent formulation & handling properties
- Narrow gel range
- Readily biodegradable (OECD 301E)
- Low odor
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
469.4 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
243 °C - open cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
An overview of cell lysis and protein extraction methods including detergent solubilization, freeze-thaw lysis, osmotic shock, sonication, enzymatic cell lysis, and mechanical disruption techniques such as Dounce, Polytron, and mortar and pestle homogenization.