NP10
TERGITOL™
Type NP-10
Sinônimo(s):
Mono(p-nonylphenyl)ether, Polyethylene glycol mono(branched p-nonylphenyl) ether
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
tipo
Type NP-10
peso molecular
682 g/mol
CMC
55 ppm
temperatura de transição
cloud point 63 °C
HLB
13.2
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)OCCO
InChI
1S/C17H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-12-17(13-11-16)19-15-14-18/h10-13,18H,2-9,14-15H2,1H3
chave InChI
KUXGUCNZFCVULO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
476.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
247 °C - closed cup