T9284
Triton™ X-100
BioXtra
Sinônimo(s):
t-Octilfenoxipolietoxietanol, Polietilenoglicol terc-octilfenil éter
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
descrição
non-ionic
linha de produto
BioXtra
Formulário
liquid
peso molecular
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
número de agregação
100-155
técnica(s)
permeability assay: suitable
Impurezas
≤0.05% Phosphorus (P)
resíduo de ignição
≤0.4%
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
temperatura de transição
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
solubilidade
water: soluble
densidade
1.065 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
HLB
13.5
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
chave InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Along with Span® 80 and Tween® 80 in mineral oil for the preparation of oil-phase of microemulsions for PCR technique
- As a component of NX buffer which is used to pool and break down the microemulsions after PCR cycling
- In the blocking solution during immunocytochemistry procedure
- During deglycosylation procedure
- For membrane solubilization
- For cell permeabilization
- In decellularization of porcine heart valve tissue
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- BioXtra Grade product for your Cell Biology and Biochemical research
- Non-ionic nondenaturing detergent
- Superior wetting agent and emulsifier
- Highly versatile surfactant
Outras notas
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
produto comparável
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
483.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
251 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?