Key Documents
T5125
Sigma-Aldrich
Timerosal
97.0-101.0% (on dried substance, titration)
Sinônimo(s):
Etilmercuritiossalicilato de sódio, Mercúrio-([o-carboxifenil]tio)etil, Ácido 2-(etilmercuriomercapto)benzoico, Ácido etilmercuritiossalicílico
About This Item
Fórmula linear:
2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na
Número CAS:
Peso molecular:
404.81
Beilstein:
8169555
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51473202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
97.0-101.0% (on dried substance, titration)
forma
powder or crystals
cor
white to faint beige
pf
234-237 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
1 g/L at 20 °C
Modo de ação
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC[Hg]Sc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
chave InChI
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Ações bioquímicas/fisiológicas
O timerosal é um reagente oxidante de sulfidrila (tiol) capaz de inibir uma ampla gama de enzimas e proteínas dependentes de sulfidrila, como a metionina sintase dependente de PI3-quinase, receptores de transporte de glutamato e ATPases dependentes de Na++K+.
Características e benefícios
  • Atende às especificações de teste USP/EP
  • Produtos químicos de alta qualidade, adequados para uma ampla variedade de aplicações de pesquisa.
Outras notas
Como parte do plano corporativo global de apoiar a Convenção de Minamata para eliminação de compostos que contêm mercúrio, a partir de janeiro de 2021, os clientes deverão fornecer uma Declaração de uso final. As vendas de timerosal serão restritas apenas às aplicações aprovadas, como conservante na fabricação de vacinas, conservante em cosméticos para os olhos, uso em pesquisa no meio acadêmico (excluindo a intenção de preservação) e apenas como material de referência. O produto não se destina ao uso como biocida sob as normas biocidas globais, incluindo, entre outros, Lei Federal de Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas da EPA dos EUA, Regulamento Europeu de Produtos Biocidas, Agência Reguladora de Gestão de Pragas do Canadá, Regulamento de Produtos Biocidas da Turquia, Lei de Gestão de Segurança de Produtos Químicos e Biocidas do Consumidor da Coreia (K-BPR) e outros.
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local seco e bem ventilado. Mantenha-o em local seco.
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Rune Ehrenreich Kuhre et al.
Cell metabolism, 29(3), 719-726 (2018-11-20)
Studies on isolated pancreatic islets suggest that neuromedin U (NMU), a brain and gastrointestinal peptide, acts as a decretin hormone, inhibiting glucose-stimulated insulin secretion. We investigated whether this effect could be reproduced in vivo and in isolated perfused rat pancreas. Unlike
Pan-Chyr Yang et al.
Journal of the Formosan Medical Association = Taiwan yi zhi, 111(6), 333-339 (2012-07-04)
This study evaluated the immune response elicited by two formulations of an AS03(A)-adjuvanted H5N1 A/Indonesia/05/2005 prepandemic influenza vaccine, developed using manufacturing processes with or without thiomersal. In addition, it also evaluated compliance to the Centre for Biologics Evaluation and Research
Dorota Mrozek-Budzyn et al.
Neurotoxicology and teratology, 34(6), 592-597 (2012-10-17)
Despite the common use of Thimerosal as a preservative in childhood vaccines since the 1930s, there are not many studies on ethylmercury toxicokinetics and toxicodynamics in infants. The knowledge of ethylmercury's potential adverse effects is derived mostly from parallel methylmercury
Alicia Bazzano et al.
American journal on intellectual and developmental disabilities, 117(3), 233-242 (2012-06-22)
Although the assertion of a link between vaccines and autism has been scientifically rejected, the theory continues to be popular and may influence the attitudes of parents of children with autism spectrum disorders. The authors sought to assess how often
Alberto Eugenio Tozzi et al.
Developmental medicine and child neurology, 54(9), 843-848 (2012-05-18)
The aim of this article was to explore the effect of duration of breastfeeding on neurocognitive development. The long-term effect of breastfeeding on neurodevelopment was examined through a battery of neuropsychological tests in 1403 children (693 females, 710 males; mean