C9481
Carboxymethylcellulose sodium
meets USP testing specifications, Medium viscosity
Sinônimo(s):
Carboxymethylcellulose sodium salt, Sodium carboxymethylcellulose
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Nível de qualidade
Ensaio
6.5-9.5% anhydrous basis (Sodium)
Formulário
powder
cor
light yellow
pH
(10 g/L68 °F neutral)
viscosidade
400-800 cP, 2 % in H2O(25 °C)(lit.)
pf
> 300.05 °C ((> 572.09 °F ))
solubilidade
water: soluble
cadeia de caracteres SMILES
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
chave InChI
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?