PHR2726
Carboxymethylcellulose Sodium
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Carboxymethylcellulose sodium salt, Sodium carboxymethylcellulose
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1096553
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
carboxymethylcellulose
Formulário
solid
embalagem
pkg of 2 g
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
chave InChI
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1