1096531
USP
Carboxymethylcellulose calcium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Carboxymethylcellulose calcium salt, Calcium CM-cellulose, Calcium carboxymethylcellulose
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
carboxymethylcellulose
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C23H30ClN3O/c1-5-27(6-2)13-7-8-16(3)25-23-19-14-17(24)9-11-21(19)26-22-12-10-18(28-4)15-20(22)23/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3,(H,25,26)
chave InChI
SVUDQUZYHLUPQN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3