M34200
4-Methylcatechol
≥95%
Sinônimo(s):
3,4-Dihydroxytoluene, 4-Methyl-1,2-benzenediol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
p.e.
251 °C (lit.)
pf
67-69 °C (lit.)
densidade
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,8-9H,1H3
chave InChI
ZBCATMYQYDCTIZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
284.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
140 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Resorcinol 50 mg/mL; Pyrocatechol; 2-Methylresorcinol; 4-Methylcatechol; 2,5-Dimethylresorcinol 50 mg/mL; 3-Methylcatechol 50 mg/mL; 4-Nitrocatechol 50 mg/mL