N15553
4-Nitrocatechol
≥96.0%
Sinônimo(s):
1,2-Dihydroxy-4-nitrobenzene, 4-Nitropyrocatechol
Ensaio
≥96.0%
Formulário
powder
pf
173-177 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H
chave InChI
XJNPNXSISMKQEX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Nos1(24598)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Resorcinol 50 mg/mL; Pyrocatechol; 2-Methylresorcinol; 4-Methylcatechol; 2,5-Dimethylresorcinol 50 mg/mL; 3-Methylcatechol 50 mg/mL; 4-Nitrocatechol 50 mg/mL