M13203
3-Methoxycatechol
99%
Sinônimo(s):
1,2-Dihydroxy-3-methoxybenzene, 3-Methoxypyrocatechol, Pyrogallol monomethyl ether
Ensaio
99%
p.e.
146-147 °C/15 mmHg (lit.)
pf
38-43 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C7H8O3/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4,8-9H,1H3
chave InChI
LPYUENQFPVNPHY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?