343668
2-Hydroxy-3-isopropylbenzoic acid
98%
Sinônimo(s):
3-Isopropylsalicylic acid
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHC6H3(OH)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
180.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
73-75 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cccc(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C10H12O3/c1-6(2)7-4-3-5-8(9(7)11)10(12)13/h3-6,11H,1-2H3,(H,12,13)
chave InChI
XGAYQDWZIPRBPF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GABRA1(2554)
Categorias relacionadas
Descrição geral
2-Hydroxy-3-isopropylbenzoic acid is an analog of general anesthetic compound, propofol (2,6-diisopropylphenol). It was investigated for general anesthetic activity in Xenopus laevis tadpoles and for the ability to produce enhancement of submaximal GABA responses.
Aplicação
2-Hydroxy-3-isopropylbenzoic acid may be used in the preparation of 3-isopropylgentisic acid.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
M D Krasowski et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 297(1), 338-351 (2001-03-22)
A series of 27 analogs of the general anesthetic propofol (2,6-diisopropylphenol) were examined for general anesthetic activity in Xenopus laevis tadpoles and for the ability to produce enhancement of submaximal GABA responses and/or direct activation at recombinant GABA(A) receptors. Fourteen
D J Hopper et al.
The Biochemical journal, 122(1), 29-40 (1971-03-01)
1. Cell-free extracts, prepared from a non-fluorescent Pseudomonas grown on m-cresol, oxidized gentisate and certain alkyl-substituted gentisates with the consumption of 1 mol of oxygen and the formation of 1 mol of pyruvate from 1 mol of substrate. 2. In