S356
Salicylaldehyde
reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
2-Hydroxybenzaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.2 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 33 °C)
Ensaio
98%
Impurezas
≤1% phenol
índice de refração
n20/D 1.573 (lit.)
pb
197 °C (lit.)
pf
1-2 °C (lit.)
densidade
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
chave InChI
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?