84160
Salicylaldehyde
redist., ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
2-Hydroxybenzaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 33 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
qualidade
redist.
Impurezas
≤0.2% water
índice de refração
n20/D 1.573 (lit.)
n20/D 1.573
p.e.
197 °C (lit.)
pf
1-2 °C (lit.)
densidade
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
chave InChI
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Salicylidene-tris(aminomethyl)ethane chelating agent which can form metal chelates with Fe3+, probes for 19F magnetic resonance imaging.
- Schiff base ligands via condensation with cycloalkylamines.
- 3-acetylcoumarin, an intermediate for the synthesis of various pyrrolidone fused coumarins and furan fused coumarins.
- Biologically important 2-amino-4H-chromene scaffolds via multicomponent reaction with nitroalkanes and malononitrile.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?