A88107
p-Anisaldehyde
98%
Sinônimo(s):
p-Methoxybenzaldehyde, 4-Methoxybenzaldehyde, Aubépine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.7 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.573 (lit.)
p.e.
248 °C (lit.)
pf
−1 °C (lit.)
densidade
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
chave InChI
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
240.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
116 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
A new HPTLC method to detect adulteration of essential oils is presented along with a range of newly added essential oil reference materials for authenticity analysis.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
A88107-5G | 4061837370991 |
A88107-100G | 4061837370960 |
A88107-100ML | |
A88107-1KG | 4061837370977 |
A88107-1L | |
A88107-500G | 4061837370984 |
A88107-500ML | |
A88107-5ML |