W267007
p-Anisaldehyde
≥97.5%, FCC, FG
Sinônimo(s):
4-Methoxybenzaldehyde, Aubépine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
4.7 (vs air)
Ensaio
≥97.5%
Formulário
liquid
composição
contains IFRA restricted p-Anisaldehyde
índice de refração
n20/D 1.573 (lit.)
p.e.
248 °C (lit.)
pf
−1 °C (lit.)
densidade
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
anise; cherry; creamy; floral; balsamic; sweet; vanilla
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
chave InChI
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Categorias relacionadas
Aplicação
- Aryl-alcohol oxidase involved in lignin degradation: a mechanistic study based on steady and pre-steady state kinetics and primary and solvent isotope effects with two alcohol substrates.: The study focuses on the mechanistic understanding of aryl-alcohol oxidase in lignin degradation, utilizing p-Anisaldehyde as a model substrate to investigate enzyme kinetics and isotope effects. (Ferreira et al., 2009).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
240.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
116 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W267007-10KG | |
W267007-5KG-K | 4061837835056 |
W267007-SAMPLE-K | 4061837835063 |
W267007-10KG-K | |
W267007-1KG | |
W267007-1KG-K | 4061837835032 |
W267007-25KG | |
W267007-25KG-K | 4061837835049 |
W267007-5KG | |
W267007-SAMPLE |