W238104
Dihydrocoumarin
≥99%, FCC, FG
Sinônimo(s):
3,4-Dihydro-1-benzopyran-2-one, Benzodihydropyrone, Hydrocoumarin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.556 (lit.)
p.e.
272 °C (lit.)
pf
24-25 °C (lit.)
densidade
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
coconut; coumarin; sweet
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H8O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-4H,5-6H2
chave InChI
VMUXSMXIQBNMGZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Novel Dihydrocoumarins Induced by Radiolysis as Potent Tyrosinase Inhibitors.: This research identifies new dihydrocoumarins produced through radiolysis, demonstrating their potential as effective tyrosinase inhibitors, which could have significant applications in dermatology and related fields (Jeong et al., 2024). (Jeong et al., 2024).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W238104-1KG-K | 4061837806643 |
W238104-5KG | |
W238104-10KG | |
W238104-10KG-K | 4061837806636 |
W238104-1KG | |
W238104-5KG-K | 4061837806650 |
W238104-SAMPLE | |
W238104-SAMPLE-K | 4061837806667 |