W217018
2-Butanona
FCC, FG
Sinônimo(s):
Etilmetilcetona, MEK, Metiletilcetona
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.320
densidade de vapor
2.49 (vs air)
pressão de vapor
71 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
960 °F
Lim. expl.
10.1 %
índice de refração
n20/D 1.379 (lit.)
p.e.
80 °C (lit.)
pf
−87 °C (lit.)
densidade
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
ethereal
cadeia de caracteres SMILES
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
30.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W217018-1KG | |
W217018-1KG-K | 4061837806520 |
W217018-8KG-K | 4061837806544 |
W217018-SAMPLE-K | 4061837508592 |
W217018-20KG | |
W217018-20KG-K | 4061837806537 |
W217018-2KG | |
W217018-800G | |
W217018-800G-K | |
W217018-8KG | |
W217018-SAMPLE |