W222003
Isobutyraldehyde
≥98%, FG
Sinônimo(s):
2-Methylpropanal, Isobutanal, 2-Methylpropionaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
66 mmHg ( 4.4 °C)
Ensaio
≥98%
temperatura de autoignição
384 °F
Lim. expl.
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
índice de refração
n20/D 1.374 (lit.)
p.e.
63 °C (lit.)
pf
−65 °C (lit.)
solubilidade
60 g/L at 25 °C
densidade
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
fresh; green; floral
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
chave InChI
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Single-Atom palladium engineered cobalt nanocomposite for selective aerobic oxidation of sulfides to sulfoxides.: This study presents a novel approach using a palladium-engineered cobalt nanocomposite that promotes the selective aerobic oxidation of sulfides, with isobutyraldehyde acting as an important reagent in the process, offering potential for more efficient and environmentally friendly chemical synthesis (Ma et al., 2024).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-11.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-24 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W222003-20KG-K | 4061837508868 |
W222003-800G | |
W222003-SAMPLE-K | 4061837508875 |
W222003-1DRUM-K | |
W222003-1KG-K | 4061837845581 |
W222003-4KG-K | 4061837845598 |
W222003-8KG-K | 4061837845604 |