Documentos Principais
W284203
Sigma-Aldrich
2-Pentanona
≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Metilpropilcetona
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
86.13
Número FEMA:
2842
Beilstein:
506058
Número CE:
Conselho da Europa nº:
754
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
7.054
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
pressão de vapor
27 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
941 °F
Lim. expl.
8.2 %
Impurezas
<2.0% 4-methyl-2-pentanone
índice de refração
n20/D 1.39 (lit.)
p.e.
101-105 °C (lit.)
pf
−78 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 72.6 g/L at 20 °C
densidade
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
banana; fruity; woody; ethereal; sweet; wine-like
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A 2-Pentanona é um composto volátil flavorizante encontrado em queijo chedar, bananas maduras e farinha de soja desengordurada.
Aplicação
  • Aumento da taxa de dissolução de resíduos de poliestireno na reciclagem baseada em solvente.: Explora métodos inovadores de reciclagem de poliestireno usando solventes como 2-pentanona para melhorar as taxas de dissolução, contribuindo para práticas sustentáveis de gestão de resíduos (Kol et al., 2024).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sabor em 20 ppm
Outras notas
Ocorrência natural: Maçã, banana, queijo azul, manteiga, queijo cheddar, cacau, café, peixe, rum, morango, tabaco da Virgínia, uísque.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
46.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
2-Heptanone analytical standard
Supelco
02476
2-Heptanone
2-Heptanone &#8805;98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W254401
2-Heptanone
2-Butanona FCC, FG
Sigma-Aldrich
W217018
2-Butanona
Cheddar cheese flavour studies: II. Relative flavour contributions of individual volatile component.
Manning DJ
The Journal of Dairy Research, 46(3), 523-529 (1979)
Studies on flavor components in soybean
Arai S, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 30(9), 863-868 (1966)
Production of volatiles by ripening bananas.
Macku C & Jennings WG
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 35(5), 845-848 (1987)
Jenny Pettersson et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 31(3), 534-537 (2008-03-04)
Many phytochemicals found in the diet may prevent colon carcinogenesis by affecting biochemical processes in the colonic mucosa. Inflammation and subsequent elevation of the enzyme cyclooxygenase-2 (COX-2) are two such factors involved in the development of colon cancer, and inhibition
J M Mathews et al.
Toxicology and applied pharmacology, 146(2), 255-260 (1997-11-05)
The effect of trans-1,2-dichloroethylene (DCE), an inhibitor of cytochrome P450 (P450) 2E1 (CYP2E1), on the composition and quantity of volatile organic chemicals (VOCs) expired in the breath of male F-344 rats was determined in parallel with hepatic P450 activity and