Documentos
W284220
Sigma-Aldrich
2-Pentanona
≥99.0%, natural, FG
Sinônimo(s):
Metilpropilcetona
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
86.13
Número FEMA:
2842
Beilstein:
506058
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
7.054
NACRES:
NA.21
fonte biológica
botanical
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
pressão de vapor
27 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0%
forma
liquid
temperatura de autoignição
941 °F
Lim. expl.
8.2 %
índice de refração
n20/D 1.39 (lit.)
pb
101-105 °C (lit.)
pf
−78 °C (lit.)
densidade
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
fruity; woody; spicy
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
46.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
8 °C - closed cup