46211
2-Pentanona
analytical standard
Sinônimo(s):
Metilpropilcetona
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pressão de vapor
27 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98-100% (GC)
temperatura de autoignição
941 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
8.2 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.39 (lit.)
p.e.
101-105 °C (lit.)
pf
−78 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 72.6 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
densidade
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
46.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)