B1760
Benzo[a]pyrene
≥96% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,4-Benzopyrene, 3,4-Benzpyrene, Benzo[def]chrysene
Ensaio
≥96% (HPLC)
Formulário
solid
p.e.
495 °C (lit.)
pf
177-180 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2c(c1)cc3ccc4cccc5ccc2c3c45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H
chave InChI
FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.