31306
Benzo[a]pyrene solution
100 μg/mL in cyclohexane, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
100 μg/mL in cyclohexane
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2c(c1)cc3ccc4cccc5ccc2c3c45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H
chave InChI
FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)