442388
3-Methylcholanthrene
analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 50 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
280 °C/80 mmHg (lit.)
pf
178-180 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)c5CCc1c25
InChI
1S/C21H16/c1-13-6-7-15-12-20-17-5-3-2-4-14(17)8-9-18(20)19-11-10-16(13)21(15)19/h2-9,12H,10-11H2,1H3
chave InChI
PPQNQXQZIWHJRB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)