W510106
3-Pentanone
≥99%
Sinônimo(s):
Diethyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
20 mmHg ( 28 °C)
28.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
845 °F
índice de refração
n20/D 1.392 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 50 g/L)
p.e.
101.5 °C (lit.)
pf
−42 °C (lit.)
densidade
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
ethereal
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
7 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W510106-1KG | 4061837906367 |
W510106-8KG | 4061837542237 |
W510106-4KG | 4061837906374 |
W510106-SAMPLE | 4061837906381 |