127604
3-Pentanone
ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Diethyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
20 mmHg ( 28 °C)
28.1 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
845 °F
Lim. expl.
0.34-6.3 %
dilution
(for general lab use)
Impurezas
≤0.2% water (coulometr.)
índice de refração
n20/D 1.392 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 50 g/L)
p.e.
101.5 °C (lit.)
pf
−42 °C (lit.)
solubilidade
water: slightly soluble
densidade
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
complies for Proton NMR spectrum
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Pentanone is a diethyl ketone, which can be obtained as a major product of the condensation of propanol over ceria-zirconia mixed oxides catalyst, CexZr1-xO2.
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?