Documentos Principais
Y0001913
Albumina
BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
HSA
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.24
peso molecular
monomer calculated mol wt 66478 Da
fabricante/nome comercial
EDQM
Impurezas
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
chave InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia
Aplicação
Human albumin (molecular size) EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A albumina sérica funciona como proteína carreadora para esteroides, ácidos graxos e hormônios tiroidianos, além de ser vital na regulação das pressões osmóticas coloidais do sangue. Observa-se também que a albumina se liga a substâncias exógenas, especialmente medicamentos (p. ex., ibuprofeno, varfarina) e influencia fortemente a sua farmacocinética. O estresse oxidativo que leva a alterações no estado redox da albumina tem efeitos amplamente variados sobre a sua função fisiológica.
As albuminas são proteínas monoméricas solúveis encontradas nos fluidos e tecidos corporais de animais e em algumas sementes de plantas. A albumina sérica funciona como proteína carreadora para esteroides, ácidos graxos e hormônios tiroidianos. As albuminas séricas também são vitais na regulação das pressões osmóticas coloidais do sangue.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Vide mais informações em albumina sérica humana.
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)