Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
A3782
Sigma-Aldrich
Albumina
lyophilized powder, Fatty acid free, Globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sinônimo(s):
HSA
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.25
fonte biológica
human
Ensaio
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
monomer calculated mol wt 66478 Da
técnica(s)
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
Impurezas
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
≤0.1% Fatty acids
solubilidade
H2O: soluble 50 mg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
chave InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALB(213)
Descrição geral
A albumina é a proteína mais abundante no plasma sanguíneo e é produzida no fígado.
A albumina é um transportador conhecido de ácidos graxos (AG). Portanto, o controle de AGs específicos é importante em cultura celular, pois linhagens celulares diferentes podem diferir na sensibilidade a determinados ácidos graxos. Portanto, a albumina sérica humana (HSA) livre de ácidos graxos é uma ferramenta útil em estudos de cultura celular em que o teor de determinados ácidos graxos deve ser rigidamente controlado, de modo que os pesquisadores possam usar ácidos graxos específicos em suas linhagens celulares. A albumina livre de ácidos graxos também permite a otimização e maximização dos sítios de ligação para uso de ácidos graxos específicos em cultura celular. O uso de HSA livre de AG também aborda a preocupação com possíveis AGs endógenos em HSA não livre de AGs.
A albumina é a proteína plasmática mais abundante em seres humanos. O turnover (síntese e degradação) de albumina é observado em bebês com anemia ferropriva. A albumina sérica é um indicador prognóstico confiável na doença hepática. Dano oxidativo de albumina está associado com doença hepática avançada.
A albumina é amplamente usada como agente bloqueador em imunoensaios e procedimentos de imunodetecção, além de como proteína transportadora para diluição de anticorpos. Portanto, é importante detectar a possível presença endógena em níveis de traço de globulinas/IgG na albumina sérica humana (HSA), uma vez que essas globulinas/IgG em níveis de traço podem atuar como antígenos para anticorpos secundários no trabalho de imunodetecção. Este produto passa por testes de baixo teor de globulinas/status de essencialmente livre de globulinas.
Aplicação
A albumina de soro humano foi usada para preparar albumina sérica humana glicada (gHSA) em uma solução de glicose. Ela também foi usada em um estudo para estimar o impacto da nanotopografia de superfície e composição química sobre a compatibilidade sanguínea.
A albumina foi usada para testar seu efeito sobre a atividade bactericida in vitro do cefditoreno contra Streptococcus pneumonia resistente à penicilina. Ela é clinicamente usada em condições graves e frequentemente de risco à vida, como choque e perda sanguínea decorrentes de trauma, queimaduras e cirurgia. Ela também foi usada para testar o efeito da glicação não enzimática sobre o desdobramento da albumina sérica humana.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A albumina sérica funciona como proteína carreadora para esteroides, ácidos graxos e hormônios tiroidianos, além de ser vital na regulação das pressões osmóticas coloidais do sangue. Observa-se também que a albumina se liga a substâncias exógenas, especialmente medicamentos (p. ex., ibuprofeno, varfarina) e influencia fortemente a sua farmacocinética. O estresse oxidativo que leva a alterações no estado redox da albumina tem efeitos amplamente variados sobre a sua função fisiológica.
As albuminas são proteínas monoméricas solúveis encontradas nos fluidos e tecidos corporais de animais e em algumas sementes de plantas. A albumina sérica funciona como proteína carreadora para esteroides, ácidos graxos e hormônios tiroidianos. As albuminas séricas também são vitais na regulação das pressões osmóticas coloidais do sangue.
Características e benefícios
  • Livre de ácidos graxos/baixo teor de ácidos graxos
  • Livre de globulinas/baixo teor de globulinas
Outras notas
Vide mais informações em albumina sérica humana.
Exoneração de responsabilidade
SOMENTE PARA USO EM PESQUISA. Esse produto é regulamentado na França quando se destina ao uso para fins científicos, inclusive para atividades de importação e exportação (Artigo L 1211-1 parágrafo 2 do Código de Saúde Pública). O comprador (ou seja, o usuário final) deve obter uma autorização de importação do Ministério da Pesquisa da França, conforme o Artigo L1245-5-1 II. do Código de Saúde Pública. Ao solicitar este produto, você confirma que obteve a autorização de importação adequada.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Claudio Dalvit et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 55(2), 106-114 (2016-08-16)
Ligand-based
Martina Zatloukalova et al.
Redox biology, 24, 101213-101213 (2019-06-07)
Nitro-fatty acids modulate inflammatory and metabolic stress responses, thus displaying potential as new drug candidates. Herein, we evaluate the redox behavior of nitro-oleic acid (NO2-OA) and its ability to bind to the fatty acid transporter human serum albumin (HSA). The
Fibrillation and Polymorphism of Human Serum Albumin
Bio-nanoimaging, 77(2), 345-362 (2014)
Competitive adsorption of fibrinogen and albumin and blood platelet adhesion on surfaces modified with nanoparticles and/or PEO
Nonckreman C J, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 77(2), 139-149 (2010)
Isabel Correia et al.
Chemistry, an Asian journal, 12(16), 2062-2084 (2017-06-27)
[VO(acac)
Artigos
This page segues to comprehensive insights on how serum albumin and other important cell culture components affect the performance of serum-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of albumin. These insights may also be applied to ex vivo and tissue engineering applications.
Lipid Induced Insulin Resistance