Documentos Principais
A5843
Sigma-Aldrich
Albumina
lyophilized powder, low endotoxin
Sinônimo(s):
HSA
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.25
fonte biológica
human
Ensaio
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
monomer calculated mol wt 66478 Da
técnica(s)
activity assay: suitable
Impurezas
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
≤1.0 EU/mg endotoxin
solubilidade
H2O: soluble 50 mg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
chave InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALB(213)
Descrição geral
Albumin is the most copious protein in blood plasma. Liver produces human albumin.
Aplicação
Albumin was used to test its effect on the in vitro bactericidal activity of cefditoren against penicillin-resistant Streptococcus pneumonia. It has been clinically used in serious and often life-threatening conditions, such as shock and blood loss due to trauma, burns, and surgery.
Albumin was used to study albumin-induced apoptosis in proximal tubule cells. It was also used in cell adhesion molecules and surface treatment studies.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A albumina sérica funciona como proteína carreadora para esteroides, ácidos graxos e hormônios tiroidianos, além de ser vital na regulação das pressões osmóticas coloidais do sangue. Observa-se também que a albumina se liga a substâncias exógenas, especialmente medicamentos (p. ex., ibuprofeno, varfarina) e influencia fortemente a sua farmacocinética. O estresse oxidativo que leva a alterações no estado redox da albumina tem efeitos amplamente variados sobre a sua função fisiológica.
As albuminas são proteínas monoméricas solúveis encontradas nos fluidos e tecidos corporais de animais e em algumas sementes de plantas. A albumina sérica funciona como proteína carreadora para esteroides, ácidos graxos e hormônios tiroidianos. As albuminas séricas também são vitais na regulação das pressões osmóticas coloidais do sangue.
Serum albumin functions as a carrier protein for steroids, fatty acids, and thyroid hormones, and is vital in regulating the colloidal osmotic pressures of blood. Albumin is also seen to bind to exogenous substances, particularly drugs (e.g., ibuprofen, warfarin), and strongly influences their pharmacokinetics. Oxidative stress leading to changes in the redox state of albumin has varied effects on its physiological function.
Outras notas
Vide mais informações em albumina sérica humana.
Exoneração de responsabilidade
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Sam Coffey et al.
PloS one, 10(10), e0140417-e0140417 (2015-10-16)
Diabetes mellitus (DM) has become an epidemic, causing a significant decline in quality of life of individuals due to its multisystem involvement. Kidney is an important target organ in DM accounting for the majority of patients requiring renal replacement therapy
Edina Korça et al.
Scientific reports, 10(1), 17105-17105 (2020-10-15)
Advanced glycation endproducts (AGEs) are formed in a series of non-enzymatic reactions between reducing sugars and the amino groups of proteins and accumulate during aging, diabetes mellitus, chronic kidney disease and other chronic diseases. Accumulation of AGE-modifications alters protein structure
Yasutaka Kuroda et al.
The Journal of toxicological sciences, 45(6), 327-337 (2020-06-05)
Hydrolyzed wheat proteins (HWPs) contained in cosmetics have occasionally caused immediate-type hypersensitivity following repeated skin exposure. Although the Cosmetic Ingredient Review Expert Panel concluded that < 3,500 Da HWP is safe for use in cosmetics, it remains biologically unknown how
Miranda J Ridder et al.
Infection and immunity, 88(8) (2020-06-10)
Staphylococcus aureus fatty acid kinase FakA is necessary for the incorporation of exogenous fatty acids into the lipid membrane. We previously demonstrated that the inactivation of fakA leads to decreased α-hemolysin (Hla) production but increased expression of the proteases SspAB
Nitin Agrawal et al.
Lab on a chip, 8(12), 2054-2061 (2008-11-22)
Neutrophil directional migration in response to chemical gradients, also known as chemotaxis, is one of the key phenomena in the immune responses against bacterial infection. To better study neutrophils chemotaxis, several in vitro assays have been developed that replicate chemotactic