12667-M
Human Serum Albumin
30% Aqueous Solution
Sinônimo(s):
Albumin, Human Serum, 30% Aqueous Solution
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Albumin, Human Serum, 30% Aqueous Solution,
fonte biológica
human
descrição
Merck USA index - 14, 8468
Ensaio
≥95% (agarose gel electrophoresis)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
chave InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
forma física
Nota de preparo
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3