Documentos Principais
A6608
Sigma-Aldrich
Albumina
recombinant, expressed in Saccharomyces cerevisiae, aqueous solution, 10% in aqueous buffer, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sinônimo(s):
rHSA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2936H4624N786O889S41
Número CAS:
Peso molecular:
66471.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.25
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in Saccharomyces cerevisiae
Ensaio
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
monomer ~67 kDa
concentração
10% in aqueous buffer
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
chave InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALB(213)
Descrição geral
Albumin constitutes 25% of the proteins produced by the liver and is a prominent protein found in the blood. It is a protein of a single polypeptide chain with a thiol group.
Aplicação
Esta variante recombinante é recomendada para uso em pesquisa farmacológica de absorção, distribuição, metabolismo e excreção (ADME); cultura celular; pesquisa de liberação de medicamento e criopreservação de células.
Albumin human has been used:
  • to study its adsorption process on model mica surface at pH 3.5 using the atomic force microscopy (AFM) and in situ streaming potential measurements
  • to study its proteolytic activities under reducing conditions
  • in the medium for stem cell cultivation
Ações bioquímicas/fisiológicas
As albuminas são proteínas monoméricas solúveis encontradas nos fluidos e tecidos corporais de animais e em algumas sementes de plantas. A albumina sérica funciona como proteína carreadora para esteroides, ácidos graxos e hormônios tiroidianos. As albuminas séricas também são vitais na regulação das pressões osmóticas coloidais do sangue.
Albumin is a binding and transport protein that serves as a protein repository and a carrier for amino acids. Albumin binding dissolves the biomolecules in blood and ensures its effective transport. This also prevents the loss of substance through excretion. Pathological conditions like vasculitis, lymphangiectasia, glomerulonephritis, and hepatic sinusoidal hypertension might result in hypoalbuminemia. This product can be used in the pharmaceutical industry as a drug excipient and to coat medical devices.
Nota de análise
Endotoxin tested
Outras notas
Vide mais informações em albumina sérica humana.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
N A Pham et al.
Cytometry, 41(4), 245-251 (2000-11-21)
Increased mitochondrial generation of reactive oxygen intermediates (ROI) due to defective respiratory chain activity has been implicated in physiological processes such as apoptosis, in the pathogenesis of mitochondrial diseases, and as part of the normal aging process. Established methods addressing
Veronica Liv Andersen et al.
Theranostics, 9(9), 2662-2677 (2019-05-28)
Rationale: Within the field of personalized medicine there is an increasing focus on designing flexible, multifunctional drug delivery systems that combine high efficacy with minimal side effects, by tailoring treatment to the individual. Methods: We synthesized a chemically stabilized ~4
Dmitry Kryndushkin et al.
Pharmaceutical research, 34(4), 765-779 (2017-02-06)
Protein carbonylation is an irreversible modification of Lys, Arg, Thr and Pro amino acids under conditions of oxidative stress. Previous studies have reported specific carbonylated residues in purified recombinant albumins, albeit with a lack of agreement between the studies. Currently
Dmitry Kryndushkin et al.
Pharmaceutical research, 33(2), 526-539 (2015-10-27)
Ascorbic acid has been considered as a potential radical scavenging excipient for pharmaceutical formulations. However, under certain circumstances, ascorbic acid can generate reactive oxygen species via redox cycling. The objective of this study was to investigate ascorbic acid-induced oxidative carbonylation
Felix Manstein et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1994, 79-91 (2019-05-28)
This chapter describes a detailed protocol on human pluripotent stem cells (hPSCs) cultivation as matrix-free cell-only aggregates in defined and xeno-free culture medium in stirred tank bioreactors (STBRs). Starting with a frozen stock pre-expanded on conventional culture dishes (2D), the