A8301
Albumin, glycated human
lyophilized powder
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Ensaio
90-100% protein basis (biuret)
Formulário
lyophilized powder
concentração
90—100% protein (Biuret)
Extensão da rotulagem
1-5 mol hexose (as fructosamine) per mol albumin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
chave InChI
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALB(213)
Descrição geral
Aplicação
- as a component of serum-free medium for retinal microglia activation
- to stimulate immortalised proximal tubule epithelial (HK-2) cells for fibronectin production
- as medium supplement in human retinal microvascular endothelial cells (HRMECs) cultures to test its effect on family with sequence similarity 18, member B (FAM18B) expression
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)