D6149
1-Deoxy-1-morpholino-D-fructose
≥98% (TLC)
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
cor
white to off-white
pf
147 °C
solubilidade
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CN1CCOCC1
InChI
1S/C10H19NO6/c12-6-8(14)10(16)9(15)7(13)5-11-1-3-17-4-2-11/h8-10,12,14-16H,1-6H2/t8-,9-,10-/m1/s1
chave InChI
JPANQHVKLYKLEB-OPRDCNLKSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?