F4021
Follicle Stimulating Hormone from human pituitary
~7,000 IU/mg (powder)
Sinônimo(s):
FSH, Follitropin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human pituitary glands
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
forma
powder
atividade específica
~7,000 IU/mg (powder)
peso molecular
35 kDa
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
HBsAg, HCV and HIV-1/HIV-2, tested negative
pH
7.4
solubilidade
water: ~50 g/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... FSHB(2488) , FSHR(2492)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Research area: Cell signaling
Aplicação
- in vitro luteinization of Macaque granulosa cells
- luteal cell proliferation assay
- culturing of preantral follicle cells obtained from mice
- in vitro maturation of immature cumulus-oocyte complexes (COCs) obtained from mice and
- culture of RAW264.7 cell line
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Qualidade
anticorpo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3