869001-M
Follicle Stimulating Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade
Follicle Stimulating Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade, CAS 9002-68-0, is a native pituitary protein that regulates Sertoli cells by acting on G-protein-linked cell surface FSH receptors.
Sinônimo(s):
Follicle Stimulating Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade, Follitropin, hFSH
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human pituitary glands
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 4223
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Calbiochem®
Ensaio
≥90%
Formulário
lyophilized solid
atividade específica
≥2000 IU/mg
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
≤0.1% hCG
≤0.5% hLH, hTSH
pI
4.1
solubilidade
PBS: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Research area: Cell Signaling
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
anticorpo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3