Documentos Principais
CG10
Sigma-Aldrich
Gonadotrofina coriônica
lyophilized powder, vial of ~10,000 IU
Sinônimo(s):
Coriogonina, HCG
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
fonte biológica
human urine
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
37.9 kDa
contém
mannitol
embalagem
vial of ~10,000 IU
drug control
Home Office Schedule 4.2
Impurezas
HBsAg, HCV and HIV-1/HIV-2, tested negative
solubilidade
water: 10 mL/vial, clear to slightly hazy, colorless
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CGA(1081)
Descrição geral
O hormônio da glicoproteína consiste de uma cadeia α de 92 aminoácidos idêntica à do LH, FSH e TSH; e uma cadeia β distinta de 149 aminoácidos. Produzido por tecido coriônico e responsável pela manutenção do corpo lúteo durante o início da gravidez. Também produzido por neoplasias trofoblásticas, que são caracterizadas por elevado número de cadeias β de hCG livres e hCG hiperglicosilado.
Aplicação
Chorionic gonadotropin has been used:
  • in in vitro analysis of cytotoxicity
  • in egg and embryo preparations
  • in the superovulation of CD-1 mice
  • in gonadotropin preparations for the in vivo studies with the luteinizing hormone-releasing hormone (LHRH) agonist (LHRH-a) to synchronize naturally cycling rats.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Human chorionic gondadotropin (hCG) may be used as an alternative to PMSG to induce ovulation in laboratory animals. When hCG was injected into laboratory animals via intravenous (i.v.), intraperitoneal (i.p.), or subcutaneous (s.c.) methodstet, the effective dose values for 50% of the animals (ED50) per animal and per body weight (kg) in parenthesis were as follows:
Mice: i.v. 0.2 (7.7) I.U.; i.p. 0.3 (11.5) I.U.; s.c. 0.7 (26.9) I.U.
Syrian hamsters: i.v. 1.0 (9.5) I.U.; i.p. 1.8 (17.1) I.U.; s.c. 2.6 (24.8) I.U.
Rats: i.v. 1.3 (4.6) I.U.; i.p. 3.5 (12.3) I.U.; s.c.7.5 (26.3) I.U.
Using PMSG, the ED50 values per animal and per body weight (kg) in parenthesis were as follows:
Mice: i.v. 0.8 (30.8) I.U.; i.p. 2.0 (76.9) I.U.; s.c. 2.8 (107.7) I.U
Syrian hamsters: i.v., 3.6 (34.3) I.U.; i. p., 8.0 (76.2) I.U.; s.c., 13.2 (125.7) I.U.
Rats: i.v., 6.0 (76.8) I.U.; i p., 20.8 (73.0) I.U.; s.c., 76.8 (269.5) I.U.
Reconstituição
When reconstituted with water to a concentration of 1,000 IU/mL, the vial will also contain 0.1 M sodium phosphate buffer (pH approx. 7.2) and 10 mg/mL of mannitol.
Nota de análise
The calculated value is based on the USP method for human Chorionic Gonadotrophin, to meet 10,000 IU per vial, with a tolerance of not less than 80.0% and not more than 125.0% of the potency stated.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Calcium/calmodulin-dependent protein kinase II and calmodulin: regulators of the meiotic spindle in mouse eggs
Johnson J, et al.
Developmental Biology, 204(2), 464-477 (1998)
Unique recombinant human ribonuclease and inhibition of Kaposi's sarcoma cell growth
Newton D L and Rybak S M
Journal of the National Cancer Institute, 90(23), 1787-1791 (1998)
Reducing inositol lipid hydrolysis, Ins (1, 4, 5) P3 receptor availability, or Ca2+ gradients lengthens the duration of the cell cycle in Xenopus laevis blastomeres.
Han J K, et al.
The Journal of Cell Biology, 116(1), 147-156 (1992)
The superovulation of synchronous adult rats using follicle-stimulating hormone delivered by continuous infusion
Scott H G and Armstrong D T
Biology of Reproduction, 44(5), 851-856 (1991)
Umit A Kayisli et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 171(5), 2305-2313 (2003-08-21)
The first known hormonal signal of the conceptus during implantation is human chorionic gonadotropin (hCG). Interestingly, increased apoptosis in human endometrium coincides with the implantation window. Factors from the fetal or placental origin as well as maternal hormonal factors are