Key Documents
M7167
Sigma-Aldrich
Meio M2
With HEPES, without penicillin and streptomycin, liquid, sterile-filtered, suitable for mouse embryo cell culture
Sinônimo(s):
Cultura celular M2, Meio de cultura celular, Solução de meio M2
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
cell culture | embryo: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
HEPES: 5.42726 g/L
NaHCO3: 0.35 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
phenol red: 0.0106 g/L
sodium pyruvate: 0.0363 g/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Recomendado para a manipulação de embriões de camundongo em temperatura ambiente. Os meios M2 e meio M16 são meios comuns de cultura in vitro para embriões em estágio pré-implantação. É uma solução de bicarbonato de Krebs-Ringer modificada que é bastante semelhante ao meio de Whitten. O M16 contém piruvato e lactato como fontes de energia, já que embriões pré-implantação não usam glicose de modo eficiente.
O meio M2 é uma outra modificação do M16 que substitui parte do bicarbonato pelo tampão HEPES. O M2 é usado para coletar e manipular embriões por longos períodos fora da incubadora de CO2.
Qualidade
A presença de partículas em solução não afeta o desempenho do produto.
Reconstituição
Suplemento com 0,06 g/l de penicilina G potássica e 0,05 g/l de sulfato de estreptomicina.
Nota de análise
Este produto tem sua capacidade de apoiar o desenvolvimento de embriões de camundongo de uma célula em blastocistos expandidos testada. O desenvolvimento mínimo exigido é de 80% em blastocisto.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Jane C Fenelon et al.
Biology of reproduction, 97(1), 119-132 (2017-06-24)
Embryonic diapause is a common reproductive strategy amongst mammals, requiring an intimate cross-talk between the endometrium and the blastocyst. To date, the precise molecular signals responsible are unknown in the mouse or any other mammal. Previous studies in the mink
Hongzheng Sun et al.
Biology of reproduction, 100(3), 601-617 (2018-09-29)
Methionine adenosyltransferase II (MAT2A) is essential to the synthesis of S-adenosylmethionine, a major methyl donor, from L-methionine and ATP. Upon fertilization, zygotic genome activation (ZGA) marks the period that transforms the genome from transcriptional quiescence to robust transcriptional activity. During
Maryse Lessard et al.
Scientific reports, 9(1), 13829-13829 (2019-09-27)
The paternal environment is thought to influence sperm quality and future progeny may also be impacted. We hypothesized that prenatal exposure to environmentally-relevant contaminants impairs male reproduction, altering embryo gene expression over multiple generations. Folic acid (FA) can improve sperm
Yixin Xu et al.
Gene expression patterns : GEP, 25-26, 46-58 (2017-06-07)
Cumulus cells (CCs) are considered as an important source to predict oocyte quality. Despite numerous candidate genes in CCs have been identified for embryonic developmental competence, the results are inconsistent. The next generation RNA-sequencing was used to investigate the transcriptomic
Sarah E M Stephenson et al.
Scientific reports, 8(1), 7528-7528 (2018-05-16)
Mutations in PARK2 (parkin) can result in Parkinson's disease (PD). Parkin shares a bidirectional promoter with parkin coregulated gene (PACRG) and the transcriptional start sites are separated by only ~200 bp. Bidirectionally regulated genes have been shown to function in common
Protocolos
Creating Transgenic Mice using CRISPR-Cas9 Genome Editing