Documentos Principais
MR-010
Sigma-Aldrich
M16 Medium
EmbryoMax Modified M16 Medium (1X), Liquid, w/o Phenol Red
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
Nível de qualidade
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Specialty Media
EmbryoMax®
técnica(s)
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
entrada
sample type: mouse embryo(s)
Armazenamento e estabilidade
Store at -20°C for up to 2 months from date of receipt
Informações legais
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2