M7292
M16 Medium
With sodium bicarbonate and lactic acid, without penicillin and streptomycin, liquid, sterile-filtered
Sinônimo(s):
Cell Culture Medium, Cell Culture Medium M16, M16 Medium Solution
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | embryo: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
NaHCO3: 2.101 g/L
phenol red: 0.0106 g/L
sodium pyruvate: 0.0363 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Qualidade
Reconstituição
Nota de análise
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Creating Transgenic Mice using CRISPR-Cas9 Genome Editing