H4272
Hialuronidase
Type IV-S, powder, suitable for mouse embryo cell culture, 750-3000 units/mg solid
Sinônimo(s):
Hialuronato 4-glicanohidrolase, Hialuronoglicosaminidase
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
aseptically processed
Nível de qualidade
tipo
Type IV-S
Formulário
powder
atividade específica
750-3000 units/mg solid
peso molecular
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
composição
Protein, 80-105% biuret
técnica(s)
cell culture | embryo: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Gonadotropins are used to superovulate 20 female mice. The mice are then mated and preimplantation stage embryos are retrieved and counted. The embryos are treated with hyaluronidase until the cumulus mass is dissociated from the embryos. The embryos are cultured, viewed daily and progress of the embryos is recorded.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Nota de preparo
recomendado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
A key resource feature at our Enzyme Explorer section of biochemicals is "Enzymes for Carbohydrate Analysis and Digestion." Offering kits, reagents, analysis, lists of enzymes related to PTM and carbohydrate metabolism.
Protocolos
Creating Transgenic Mice using CRISPR-Cas9 Genome Editing