H2126
Hyaluronidase from sheep testes
Type II, lyophilized powder, ≥300 units/mg solid
Sinônimo(s):
Hyaluronate 4-glycanohydrolase, Hyaluronoglucosaminidase
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
conjugate (Glucosaminoglycan)
Nível de qualidade
tipo
Type II
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥300 units/mg solid
peso molecular
55 kDa
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- in flow cytometry
- in the isolation of putative spermatogonial stem cells (SSCs)
- to study the effects of magnetic stimulation in magnetic hydrogel properties
- in immunohistochemistry to visualize collagen type II distribution
- to expose group-III auditory neurons of Muller′s organ for patch-clamp recordings
- for the degeneration of hydrogels
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
A key resource feature at our Enzyme Explorer section of biochemicals is "Enzymes for Carbohydrate Analysis and Digestion." Offering kits, reagents, analysis, lists of enzymes related to PTM and carbohydrate metabolism.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.