P3543
Poly-L-lysine–FITC Labeled
mol wt 15,000-30,000
Sinônimo(s):
Fluorescein Labeled Poly-L-Lysine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
peso molecular
precursor poly-L-lysine • HBr 15,000-30,000
15,000-30,000
Extensão da rotulagem
0.003-0.01 mol FITC per mol lysine monomer
cor
yellow to orange
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.