P7890
Poli-L-lisina
mol wt 15,000-30,000 by viscosity
Sinônimo(s):
L-Lysine homopolymer hydrobromide
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
peso molecular
15,000-30,000 by viscosity
cor
white to off-white
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
chave InChI
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componentes
Atenção
Nota de preparo
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.